Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2N8, monoclonal
species reactivity
vertebrates, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr416)
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-857 | 04053252334061 |