Kluczowe dokumenty
05-843R
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Bcl-2 (Ser70), klon 69-10C-2-10C-18, królicze monoklonalne
clone 69-10C-2-10C-18, from rabbit, unconjugated
Synonim(y):
CLL/chłoniak z komórek B 2, białko chłoniaka z komórek B 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
69-10C-2-10C-18, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer70)
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
Nazwa Bcl pochodzi od przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B i została nadana genom zaangażowanym w tę chorobę. Członkowie rodziny Bcl-2 mają wspólne domeny homologiczne (BH), dzięki którym są w stanie homo- i heterodimeryzować. Bcl-2 odgrywa ważną rolę w uwalnianiu cytochromu c z mitochondriów; wiąże również Apaf1, hamując asocjację Apaf-1 z kaspazą-9. Nadekspresję Bcl-2 wykazano w wielu ludzkich nowotworach, w tym czerniaku, piersi, prostacie i płucach, i koreluje ona z opornością na leczenie raka (prawdopodobnie z powodu zmniejszonej apoptozy). Bcl-2 ma również związek ze schizofrenią i zaburzeniami autoimmunologicznymi. Bcl-2 fosforylowany w Ser-70 odgrywa kluczową rolę w translokacji Bax z cytozolu do mitochondriów, co może regulować apoptozę neuronów indukowaną przez NO. Mechanizm molekularny fosforylacji Bcl-2 i jego związek z Bax jest w dużej mierze nieznany.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje fosforylowany Bcl-2 przy Ser70.
Immunogen
Epitop: Ser70
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu fosforylowanemu Bcl-2 w Ser70.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: 1ug z poprzedniej partii immunoprecypitował fosforylowany Bcl-2 ze 100 ug lizatu jurkat traktowanego pakiltakselem. Strzałka wskazuje fosfo-Bcl-2 (~26kD).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1ug/ml z poprzedniej partii użyto do wykrycia Bcl-2 w lizacie komórek Jurkat.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
BCL2 i inhibicja
Wykrywaj fosfo-Bcl-2 (Ser70) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-Bcl-2, klon 69-10C-2-10C-18 zatwierdzonego do stosowania w WB, IP, FC.
Jakość
Evaluated by Western Blot in paclitaxel treated and untreated Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl-2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
26 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu i 40% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Jurkat poddany działaniu paklitakselu i nie poddany jego działaniu
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contribution of Bcl-2 phosphorylation to Bak binding and drug resistance.
Dai, Haiming, et al.
Cancer Research, 73, 6998-7008 (2013)
Michela Guglielmotto et al.
Autophagy, 10(10), 1827-1843 (2014-08-20)
The role of autophagy and its relationship with apoptosis in Alzheimer disease (AD) pathogenesis is poorly understood. Disruption of autophagy leads to buildup of incompletely digested substrates, amyloid-β (Aβ) peptide accumulation in vacuoles and cell death. Aβ, in turn, has