Merck
05-827
Przeciwciało przeciwko receptorowi glukokortykoidowemu, klon FIGR
clone FIGR, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FIGR, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
FIGR, monoclonal
species reactivity
hamster, mouse, rat
should not react with
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
85-100 kDa
Immunogen
Natywny receptor glukokortykoidowy oczyszczony z wątroby szczura
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj receptor glukokortykoidowy za pomocą przeciwciała przeciwko receptorowi glukokortykoidowemu, klon FIGR (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
receptor glukokortykoidowy
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from L6, PC12, and 3T3/A31 cells.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Richardson et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 13(4), 546-554 (1999-04-09)
The glutamate synthetase gene (GS) contains a composite glucocorticoid response element (cGRE) comprised of a GRE and an adjacent element with features of both a cAMP-response element (CRE) and a 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) response element (TRE). The CRE/TRE element of
Arman Nayebosadri et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 305(3), C309-C322 (2013-05-25)
The lamina serves to maintain the nuclear structure and stiffness while acting as a scaffold for heterochromatin and many transcriptional proteins. Its role in endothelial mechanotransduction, specifically how nuclear mechanics impact gene regulation under shear stress, is not fully understood.
J E Bodwell et al.
The Journal of biological chemistry, 266(12), 7549-7555 (1991-04-25)
Glucocorticoid receptors in vivo are phosphorylated in the absence of hormone and become hyperphosphorylated in the presence of glucocorticoid agonist but not antagonists (Ortí, E., Mendel, D.B., Smith, L.I., and Munck, A. (1989) J. Biol. Chem. 264, 9728-9731). As a
R C Kaltreider et al.
Environmental health perspectives, 109(3), 245-251 (2001-05-03)
Chronic human exposure to nonovertly toxic doses of arsenic is associated with an increased risk of cancer. Although its carcinogenic mechanism is still unknown, arsenic does not directly cause DNA damage or mutations and is therefore thought to act principally