Kluczowe dokumenty
05-799
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 11A5-B10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10, ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11A5-B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... APP(351)
Specyficzność
Amyloid βx-40 polypeptide
Immunogen
peptide corresponding to amino acids 34-40 of human Amyloid βx-40 peptide
Zastosowanie
Detect Amyloid β (Aβ)x-40 using this Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10 validated for use in WB, IH.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on of synthetic Amyloid βx-40 polypeptide
Opis wartości docelowych
~4.5kDa
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant
Yuta Takaichi et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 10-10 (2021-01-09)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the accumulation of amyloid-β (Aβ) as senile plaques and cerebral amyloid angiopathy, and hyperphosphorylated tau (hp-tau) as neurofibrillary tangles in the brain. The AD-related pathology has been reported in several non-human animals, and most