Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
E6C5, monoclonal
species reactivity
amphibian, mouse, human, frog, rat, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
frog ... H2Ac1(594915)
human ... H2AC1(221613)
mouse ... H2Ac1(319163)
rat ... H2Ac1(24828)
General description
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania ubikwitylo-histonu H2A w komórkach utrwalonych 3% formaldehydem/0,1% Tritonem X-100 lub metanolem (Vassilev, A. 1995).
Immunoprecypitacja chromatyny:
Zgłoszone przez niezależne laboratorium (Wang, H. 2004).
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Kwasowe ekstrakty z komórek HeLa.
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:2000 dilution of this lot detected ubiquityl-Histone H2A in acid extracts from HeLa and 10T1/2 cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone E6C5, Upstate®, from mouse | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description serum, Upstate® | description Upstate®, from rabbit |
| species reactivity amphibian, mouse, human, frog, rat, monkey | species reactivity yeast | species reactivity yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse | species reactivity human, vertebrates |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone E6C5, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?