Przejdź do
05-675
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SKB3
Synonim(y):
Anti-jve, Anti-shi, Anty-C76307, Anty-Hmbpr, Anty-R75289, Anty-golli-mbp, Anty-mld
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
SKB3, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
19
1820,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1219
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-MBP, klon SKB3, clone SKB3, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB3, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
General description
18-20 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający sekwencji ludzkiego podstawowego białka mieliny zawierającej aminokwas Thr98
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Wykrywaj MBP za pomocą tego przeciwciała anty-MBP, klon SKB3 zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje MBP.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA bez konserwantów.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse and rat brain tissue preparations
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monica Giannotta et al.
EMBO molecular medicine, 6(2), 239-258 (2014-01-01)
Muscular dystrophies are severe genetic diseases for which no efficacious therapies exist. Experimental clinical treatments include intra-arterial administration of vessel-associated stem cells, called mesoangioblasts (MABs). However, one of the limitations of this approach is the relatively low number of cells
Robert Sparks et al.
The Journal of biological chemistry, 294(41), 14896-14910 (2019-08-16)
The metabolic consequences and sequelae of obesity promote life-threatening morbidities. PKCδI is an important elicitor of inflammation and apoptosis in adipocytes. Here we report increased PKCδI activation via release of its catalytic domain concurrent with increased expression of proinflammatory cytokines
Samantha K Barton et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 705306-705306 (2021-09-21)
Pathological hallmarks of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), including protein misfolding, are well established in oligodendrocytes. More recently, an RNA trafficking deficit of key myelin proteins has been suggested in oligodendrocytes in ALS but the extent to which this affects myelination
Zhongcan Chen et al.
Human molecular genetics, 26(22), 4494-4505 (2017-10-04)
Pathogenic leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) mutations are recognized as the most common cause of familial Parkinson's disease in certain populations. Recently, LRRK2 mutations were shown to be associated with a higher risk of hormone-related cancers. However, how LRRK2 itself
Identification of multiple in vivo phosphorylation sites in rabbit myelin basic protein.
Martenson, R E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 258, 930-937 (1983)
Produkty
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.