Merck
05-644
Przeciwciało anty-CAR, klon RmcB
clone RmcB, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
46 kD białko receptora wirusa coxsackie i adenowirusa (CAR), białko wiążące CVB3, białko wiążące CVB3, receptor wirusa coxsackie B-adenowirusa, receptor wirusa coxsackie B, receptor wirusa coxsackie i adenowirusa
Wybierz wielkość
200 μG
2310,00 zł
2310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1749
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RmcB, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
56
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RmcB, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CXADR(1525)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
FCMAB418PE-IMABS1271HPA003342
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
RmcB, monoclonal
clone
RmcB, monoclonal
clone
JRK1535, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, neutralization: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
Gene Information
human ... CXADR(1525)
Gene Information
human ... CXADR(1525)
Gene Information
human ... PROCR(10544)
Gene Information
human ... CXADR(1525)
General description
Receptor wirusów coxsackie i adenowirusów (CAR) pośredniczy w przyłączaniu komórek i infekcji przez wirusy coxsackie B i szereg adenowirusów. CAR pośredniczy również w homotypowych interakcjach międzykomórkowych. W spolaryzowanych komórkach nabłonkowych CAR jest ściśle związany ze ścisłym połączeniem, gdzie przyczynia się do bariery dla parakomórkowego przepływu substancji rozpuszczonych i makrocząsteczek. Biologiczne role CAR nie są dobrze zdefiniowane, ale pojawiające się dowody sugerują, że może on funkcjonować podczas rozwoju embrionalnego i regulować proliferację komórek.
~46 kDa
Immunogen
Natywne białko receptora ludzkiego wirusa Coxsackie-adenowirusa.
Application
Immunocytochemia:
1-2 μg/mL poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla CAR w komórkach HeLa, transfekowanych hCAR komórkach CHO, ale nie w nietransfekowanych komórkach CHO utrwalonych 4% paraformaldehydem i permeabilizowanych 0,2% Tritonem-X.
Przeciwciało anty-CAR, klon RmcB wykrywa poziom CAR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje CAR przy MW ~46 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot on mouse small intestine lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Car on 10 µg of mouse small intestine lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance.
Othman, M; Labelle, A; Mazzetti, I; Elbatarny, HS; Lillicrap, D
Blood null
A monoclonal antibody specific for the cellular receptor for the group B coxsackieviruses.
Hsu KH, Lonberg-Holm K, Alstein B, Crowell RL.
Journal of virology, 62, 1647-1652 (1988)
Y Watanabe et al.
Cancer gene therapy, 19(11), 767-772 (2012-09-08)
Replication-selective oncolytic viruses are being developed for human cancer therapy. We previously developed an attenuated adenovirus (OBP-301, Telomelysin), in which the human telomerase reverse transcriptase promoter element drives expression of E1A and E1B genes linked with an internal ribosome entry
Estrella Lopez-Gordo et al.
Journal of virology, 91(12) (2017-04-07)
Human adenoviral serotype 5 (HAdV-5) vectors have predominantly hepatic tropism when delivered intravascularly, resulting in immune activation and toxicity. Coagulation factor X (FX) binding to HAdV-5 mediates liver transduction and provides protection from virion neutralization in mice. FX is dispensable
Jeffrey E Teigler et al.
Journal of virology, 86(18), 9590-9598 (2012-07-13)
Adenovirus (Ad) vaccine vectors have proven highly immunogenic in multiple experimental models, but the innate immune responses induced by these vectors remain poorly characterized. Here we report innate cytokine responses to 5 different Ad vectors in 26 rhesus monkeys. Vaccination