Merck
05-603
Przeciwciało przeciwko lucyferazie, klon 21
clone 21, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
21, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
21, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
66kDa
Immunogen
Rekombinowana lucyferaza pełnej długości z Photinus pyralis.
Application
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Wykrywaj lucyferazę przy użyciu tego przeciwciała antylucyferazowego, klon 21 zatwierdzony do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
lucyferaza
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on recombinant luciferase that was added to 3T3 cell lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anita S Gálvez et al.
The Journal of biological chemistry, 281(3), 1442-1448 (2005-11-18)
Up-regulation of myocardial Nix and BNip3 is associated with apoptosis in cardiac hypertrophy and ischemia, respectively. To identify mechanisms of gene regulation for these critical cardiac apoptosis effectors, the determinants of Nix and BNip3 promoter activation were elucidated by luciferase
Repression of the Arf tumor suppressor by E2F3 is required for normal cell cycle kinetics.
Aslanian, A; Iaquinta, PJ; Verona, R; Lees, JA
Genes & Development null