Merck
05-579
Przeciwciało przeciw endostatynie, klon 1837.46
clone 1837.46, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1837.46, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1837.46, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Col18A1(12822)
General description
Rozpoznaje endostatynę, Mr 22kDa Niezidentyfikowane białko jest również słabo wykrywane przy Mr 54kDa.
Immunogen
Rekombinowana mysia endostatyna pełnej długości
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Przeciwciało przeciw endostatynie, klon 1837.46 jest przeciwciałem przeciw endostatynie do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
endostatyna
Physical form
50 mM fosforan sodu, pH 8,0, 0,05% azydek sodu, przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia tiofilowa
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on 3T3 cell lysates
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-57904053252588655