Merck
05-532
Przeciwciało anty-Kinaza CaM II, podjednostka α, klon 6G9
clone 6G9, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CAMKA, Anty-CaMKIINalfa, Anty-CaMKIIalfa, Anty-MRD53, Anty-MRT63
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6G9, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
89
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G9, monoclonal
species reactivity
rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAMK2A(815)
General description
50kDa
Immunogen
Częściowo oczyszczona szczurza kinaza CaM II, podjednostka α
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
To przeciwciało przeciwko kinazie CaM II, podjednostce α, klon 6G9 zostało zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania kinazy CaM II.
Biochem/physiol Actions
Podjednostka α kinazy CaM II
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on bovine brain cytosol or rat brain microsome preparations
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1