Merck
05-517
Przeciwciało przeciwko receptorowi PTH/PTHrP, klon 3D1.1
clone 3D1.1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-BDE2, Anty-HHM, Anty-PLP, Anty-PTHR, Anty-PTHRP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3D1.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3D1.1, monoclonal
species reactivity
pig, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
General description
80 kDa; dimer receptora o masie 160 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 146-169 ludzkiego receptora PTH/PTHrP (parathyroid hormone/parathyroid hormone related protein) (RRCDRNGSWELVPGHNRTWANYSE).
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Hormony i receptory
Przeciwciało przeciwko receptorowi PTH/PTHrP, klon 3D1.1 jest przeciwciałem przeciwko receptorowi PTH/PTHrP do stosowania w IH i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor PTH/PTHrP i dimer receptora.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,2M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka nerkowa
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates of 3T3-L1 pre-adipose fibroblasts
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine V Marzan et al.
Developmental biology, 349(2), 125-136 (2010-10-27)
We generated a transgenic (Tg)-mouse model expressing a dominant negative-(DN)-RARα, (RARαG303E) under adipocytes-specific promoter to explore the paracrine role of adipocyte retinoic acid receptors (RARs) in mammary morphogenesis. Transgenic adipocytes had reduced level of RARα, β and γ, which coincided
Altered ovarian function affects skeletal homeostasis independent of the action of follicle-stimulating hormone.
Gao, J; Tiwari-Pandey, R; Samadfam, R; Yang, Y; Miao, D; Karaplis, AC; Sairam, MR; Goltzman, D
Endocrinology null
Cell-specific effects of nitric oxide deficiency on parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) responsiveness and PTH1 receptor expression in cardiovascular cells.
Rolf Schreckenberg, Sibylle Wenzel, Rui Manuel da Costa Rebelo, Anja Rothig, Rainer Meyer et al.
Endocrinology null