Kluczowe dokumenty
05-502
Sigma-Aldrich
Anti-FRS2/SNT-1 Antibody
Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
200 μG
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRS2(10818)
Specyficzność
FRS2/SNT-1 in unstimulated cells and phosphorylated FRS2/SNT-1 in NGF-stimulated cells
Immunogen
Peptide corresponding to residues 283-297 of human FRS2/SNT-1
Zastosowanie
Detect FRS2/SNT-1 using this Anti-FRS2/SNT-1 Antibody validated for use in IP & WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
routinely evaluated by immunoprecipitating FRS2/SNT-1 from NGF-stimulated and unstimulated rat PC-12 RIPA cell lysates, subsequently immunoblotted with the same antibody.
Opis wartości docelowych
non-phosphorylated (68kDa) and phosphorylated (83kDa)
Postać fizyczna
0.07M Tris-glycine, pH 7.4, 0.105M NaCl, 0.035% sodium azide containing 30% glycerol
Format: Purified
Protein G Chromatography
Przechowywanie i stabilność
2 years at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human fibroblast growth factor receptor 1-IIIb is a functional fibroblast growth factor receptor expressed in the pancreas and involved in proliferation and movement of pancreatic ductal cells.
Zhanbing Liu, Toshiyuki Ishiwata, Shaxia Zhou, Susanne Maier, Doris Henne-Bruns et al.
Pancreas null
S O Meakin et al.
The Journal of biological chemistry, 274(14), 9861-9870 (1999-03-27)
We have isolated a human cDNA for the signaling adapter molecule FRS-2/suc1-associated neurotrophic factor target and shown that it is tyrosine-phosphorylated in response to nerve growth factor (NGF) stimulation. Importantly, we demonstrate that the phosphotyrosine binding domain of FRS-2 directly
Y R Hadari et al.
Molecular and cellular biology, 18(7), 3966-3973 (1998-06-25)
FRS2 is a lipid-anchored docking protein that plays an important role in linking fibroblast growth factor (FGF) and nerve growth factor receptors with the Ras/mitogen-activated protein (MAP) kinase signaling pathway. In this report, we demonstrate that FRS2 forms a complex
Agnes W Wong et al.
Journal of neurochemistry, 106(4), 1964-1976 (2008-07-16)
The neurotrophin receptor homolog (NRH2) is closely related to the p75 neurotrophin receptor (p75NTR); however, its function and role in neurotrophin signaling are unclear. NRH2 does not bind to nerve growth factor (NGF), however, is able to form a receptor
Vito Guagnano et al.
Cancer discovery, 2(12), 1118-1133 (2012-09-25)
Patient stratification biomarkers that enable the translation of cancer genetic knowledge into clinical use are essential for the successful and rapid development of emerging targeted anticancer therapeutics. Here, we describe the identification of patient stratification biomarkers for NVP-BGJ398, a novel