primary antibodies
klon
78, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 115.78 kDa
observed mol wt ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ptk2b(50646)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Pyk2/CAKβ in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pyk2/CAKβ in Western Blotting applications (Bernard-Trifilo, J.A., et. al. (2005). J Neurochem. 93(4):834-49).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in E18 rat cortex neurons.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1