Merck
05-406
Przeciwciało anty-JAK3, klon B32-32
clone B32-32, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B32-32, monoclonal
Application:
IP
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
B32-32, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
General description
125kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST zawierające aminokwasy 1076-1100 mysiej grasicy JAK3. Klon B32-32.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Nie zalecane dla WB.
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-JAK3, klon B32-32 wykrywa poziom JAK3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP.
Biochem/physiol Actions
JAK3
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl zawierający 0,05% azydek sodu
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoprecipitation of JAK3 from CTLL cells or from TF-1 RIPA cell lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-40604053252508011