Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
41D, monoclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
38
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
41D, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLU(1191)
General description
40 kDa
Clusterin jest również znany jako apolipoproteina J, inhibitor lizy dopełniacza, gp80, glikoproteina III, SGP-2, SP 40-40, TRPM2 i T64. Jest to wszechobecne wielofunkcyjne białko o masie 80 kD, składające się z dwóch podjednostek połączonych disiarczkiem, alfa i beta, i zdolne do interakcji z szerokim zakresem cząsteczek. Jest zaangażowana w liczne procesy biologiczne, w tym dojrzewanie plemników, transport lipidów, regulację kaskady dopełniacza, recykling błon, śmierć komórki, regulację immunologiczną, adhezję komórek i transformację morfologiczną. W stanach patologicznych jest to białko związane z amyloidem, kolokalizujące ze złogami fibrylarnymi w ogólnoustrojowych i miejscowych zaburzeniach amyloidowych. W chorobie Alzheimera klausteryna jest obecna w blaszkach amyloidowych i złogach naczyniowo-mózgowych. W raku piersi stwierdzono, że ekspresja klasteryny koreluje z wielkością guza. Klasteryna jest również związana z rakiem endometrium, zawałem mięśnia sercowego, chorobami nerek i miażdżycą.
Immunogen
Natywna klastyna oczyszczona z ludzkiej surowicy. Klon 41D.
Application
Anti-Clusterin α chain (human) Antibody, clone 41D to przeciwciało przeciwko łańcuchowi α klasteryny (ludzkiemu) do stosowania w IC, IH, IH(P) i WB.
Immunohistochemia:
Poprzednie partie tego przeciwciała w stężeniu 5 µg/ml wykrywały klasterynę w zatopionych w parafinie skrawkach ludzkiego mózgu.
Poprzednie partie tego przeciwciała w stężeniu 5 µg/ml wykrywały klasterynę w zatopionych w parafinie skrawkach ludzkiego mózgu.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Neuronauka
Apoptoza i rak
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Choroby neurodegeneracyjne
Apoptoza - Dodatkowe
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje ludzki łańcuch α klasteryny, Mr 40 kDa i białko prekursorowe.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, z 0,05% azydkiem sodu. Zamrożone w temperaturze -20°C.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa.
Lizat komórek HeLa.
Routinely evaluated on RIPA lysates from HeLa cells or MCF-7 cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of a previous lot detected human clusterin α chain in RIPA lysates from HeLa cells; previous lots detected the protein in human serum and MCF-7 cell lysates
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of a previous lot detected human clusterin α chain in RIPA lysates from HeLa cells; previous lots detected the protein in human serum and MCF-7 cell lysates
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-354 | 04053252321184 |