Merck
05-347
Przeciwciało anty-PCNA, klon PC10
clone PC10, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PC10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
21
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
36kDa
Ekspresja antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA), cykliny lub białka pomocniczego polimerazy delta jest podwyższona w jądrze w późnej fazie G1 bezpośrednio przed rozpoczęciem syntezy DNA, stając się maksymalną w fazie S i spadając w fazach G2 i M. PCNA/cyklina może działać jako białko pomocnicze polimerazy DNA-delta, odgrywając fundamentalną rolę w inicjacji proliferacji komórek. Anty-PCNA reaguje z PCNA o masie cząsteczkowej 36 kDa na western blot.
Immunogen
Rekombinowany szczurzy PCNA
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykrywaj PCNA za pomocą przeciwciała anty-PCNA, klon PC10 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w WB, ICC i IHC.
Biochem/physiol Actions
PCNA
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina mysia białka A w PBS zawierającym 1 mg/ml BSA i 10mM azydku sodu.
Stężony supernatant hodowli
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysate from human A431 cells or mouse 3T3/A31 cell lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangyuan Wang et al.
Fetal diagnosis and therapy, 29(4), 315-320 (2011-01-14)
We investigated the patterns of expression of HOXB5, cyclin D1 and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) proteins in human congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) to establish the molecular basis of its etiology. Immunohistochemistry was performed on frozen archival specimens of
Mechanism of elongation of primed DNA by DNA polymerase delta, proliferating cell nuclear antigen, and activator 1.
Lee, S H and Hurwitz, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 87, 5672-5676 (1990)
Proliferating cell nuclear antigen is required for DNA excision repair.
Shivji, K K, et al.
Cell, 69, 367-374 (1992)
Sooyeon Kang et al.
BioMed research international, 2022, 1840541-1840541 (2022-09-27)
In this study, we have examined the anticancer effects of SH005S7 on MET-amplified and (HCC827GR) NSCLC cells and their primary HCC827 cells. In vitro, first of all, cell viability and colony formation assay confirmed the growth inhibitory effects of SH005S7
Adenosine reverses a preestablished CCl4-induced micronodular cirrhosis through enhancing collagenolytic activity and stimulating hepatocyte cell proliferation in rats
Hernandez-Munoz, R., et al
Hepatology, 34, 677-687 (2001)