05-312
Anti-E2F-4 Antibody, clone GG22-2A6
clone GG22-2A6, Upstate®, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GG22-2A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F4(1874)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1