Przejdź do
05-23-4910
Syntide 2
Phosphate acceptor peptide that serves as a substrate for CaM kinase II and protein kinase C.
Synonim(y):
Substrat kinazy Ca2+/kalmoduliny II, PLARTLSVAGLPGKK
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H122N20O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1507.82
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C68H122N20O18/c1-35(2)29-46(83-57(95)42-21-16-26-73-42)60(98)77-40(10)56(94)81-44(22-17-27-74-68(71)72)59(97)87-54(41(11)90)65(103)84-47(30-36(3)4)61(99)85-49(34-89)62(100)86-53(38(7)8)64(102)78-39(9)55(93)75-32-52(92)80-48(31-37(5)6)66(104)88-28-18-23-50(88)63(101)76-33-51(91)79-43(19-12-14-24-69)58(96)82-45(67(105)106)20-13-15-25-70/h35-50,53-54,73,89-90H,12-34,69-70H2,1-11H3,(H,75,93)(H,76,101)(H,77,98)(H,78,102)(H,79,91)(H,80,92)(H,81,94)(H,82,96)(H,83,95)(H,84,103)(H,85,99)(H,86,100)(H,87,97)(H,105,106)(H4,71,72,74)/t39-,40-,41+,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,53-,54-/m0/s1
InChI key
NKBRRWBNPNUBDD-TYKVATLISA-N
General description
Peptyd akceptora fosforanów, który służy jako substrat dla kinazy CaM II (Km = 12 µM) i kinazy białkowej C (Km = 11 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Substrat dla kinazy CaM II i kinazy białkowej C
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Pro-Leu-Ala-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Gly-Leu-Pro-Gly-Lys-Lys-OH
Inoue, S., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 861.
Hashimoto, Y., et al. 1987. Arch. Biochem. Biophys.252, 418.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-1387208923444212
form
lyophilized
form
-
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c