Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
18, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
18, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr397)
Gene Information
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
General description
125 kDa
FAK odgrywa kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się komórek, różnicowaniu, migracji, śmierci komórek i przyspieszaniu przejścia z fazy G1 do fazy S cyklu komórkowego. Regulacja FAK obejmuje fosforylację wielu reszt tyrozynowych i serynowych. Fosforylacja tyrozyny jest generalnie związana z pozytywną regulacją i promocją wzrostu, jednak defosforylacja w tych miejscach występuje, gdy komórki wchodzą w mitozę (faza M cyklu komórkowego). W przeciwieństwie do tego, fosforylacja seryny pozostaje wysoka lub wzrasta, gdy komórki wchodzą w mitozę i może odgrywać rolę w demontażu ogniskowej adhezji. Tyrozyna 397 jest miejscem autofosforylacji kinazy adhezji ogniskowej. Miejsce to wiąże domeny SH2 rodziny Src i podjednostkę p85 PI3-Kinazy.
Immunogen
Epitop: Tyrozyna 397
Generowany z ludzkiego FAK, a.a. 393-404, fosforylowany na Tyr397.
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-fosfo-ogniskowej kinazy adhezyjnej (Tyr397), klon 18 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-ogniskowej kinazy adhezyjnej (Tyr397).
Biochem/physiol Actions
Reaguje specyficznie z kinazą adhezji ogniskowej (FAK), gdy jest fosforylowana na Tyr397. FAK jest cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową, która kolokalizuje się z integrynami w ogniskowych zrostach. Ta lokalizacja komórkowa jest kierowana przez 125-aminokwasową sekwencję na C-końcu, zwaną sekwencją "Focal Adhesion Targeting" (FAT). Wiązanie ligandów macierzy zewnątrzkomórkowej z integrynami wyzwala autofosforylację na Tyr-397 i aktywację FAK poprzez fosforylację reszt Tyr (Tyr-576 i Tyr577) w pętli aktywacyjnej domeny kinazy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforowanym roztworze wodnym zawierającym 50% glicerolu, BSA i <0,09% azydku sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RAW 264 poddane działaniu LPS.
Lizaty RAW 264 poddane działaniu LPS.
Evaluated by Western Blot in LPS treated RAW 264 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phospho-FAK (Tyr397) on 10 ug of LPS treated RAW 264 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phospho-FAK (Tyr397) on 10 ug of LPS treated RAW 264 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-974
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?