Merck
05-1076
Przeciwciało anty-c-Jun, klon 6E4.4
clone 6E4.4, from mouse
Synonim(y):
Kinaza białkowa JNK1 alfa, kinaza białkowa JNK1 beta, kinaza JUN N-końcowa, kinaza białkowa JNK1 aktywowana stresem, kinaza c-Jun N-końcowa 1, kinaza białkowa 8 aktywowana mitogenami, kinaza białkowa 8 aktywowana mitogenami izoforma JNK1 alfa1, kinaza białkowa JNK1 alfa1 aktywowana mitogenami, kinaza białkowa 8 aktywowana mitogenami
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6E4.4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6E4.4, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
General description
c-Jun jest składnikiem czynnika transkrypcyjnego AP-1, który wiąże i aktywuje transkrypcję w elementach TRE/AP-1 i wydaje się być głównym celem szlaku sygnałowego SAPK/JNK. Aktywność transkrypcyjna c-Jun jest regulowana przez fosforylację Ser63 i Ser73. Sygnały zewnątrzkomórkowe, w tym czynniki wzrostu, transformujące onkoproteiny i promieniowanie UV, stymulują fosforylację c-Jun przy Ser63/73 i aktywują transkrypcję zależną od c-Jun. Mutacja Ser63/73 sprawia, że c-Jun nie reaguje na mitogenne i indukowane stresem szlaki sygnałowe. Homolog kinazy MAP, SAPK/JNK, wiąże się z N-końcowym regionem c-Jun i fosforyluje c-Jun w Ser63/73. Ponadto aktywność SAPK/JNK jest stymulowana przez te same sygnały, które aktywują c-Jun.
~36-43 kDa
Może być widocznych wiele pasm, co wskazuje na różne stany fosforylacji.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające c-Jun.
Application
Analiza Western Blot (technika SNAP ID): 5 µg/ml tego przeciwciała wykryło c-Jun na 15 µg lizatu komórek NIH/3T3 przy użyciu techniki SNAP ID).
Analiza immunocytochemiczna: Konfokalna analiza fluorescencyjna komórek HeLa, C2C12 i A431 przy użyciu mysiego przeciwciała monoklonalnego anty-c-Jun, klon 6E4.4 (patrz strona 2).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-c-Jun, klon 6E4.4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania c-Jun znanego również jako kinaza białkowa JNK1 alfa, kinaza białkowa JNK1 beta i zostało zwalidowane w WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa c-Jun, niezależnie od stanu fosforylacji.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected c-Jun on 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-210
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Subhadeep Chakrabarti et al.
Journal of vascular research, 50(1), 21-34 (2012-10-26)
The sex hormone estradiol (E(2)) appears to mediate both anti-atherogenic and pro-inflammatory effects in premenopausal women, suggesting a complex immunomodulatory role. Tumor necrosis factor (TNF) is a key pro-inflammatory cytokine involved in the pathogenesis of atherosclerosis and other inflammatory diseases.
Subhadeep Chakrabarti et al.
PloS one, 7(12), e52357-e52357 (2013-01-04)
Estrogen, the female sex hormone, is known to exert anti-inflammatory and anti-atherogenic effects. Traditionally, estrogen effects were believed to be largely mediated through the classical estrogen receptors (ERs). However, there is increasing evidence that G-protein coupled receptor 30 (GPR30), a
Subhadeep Chakrabarti et al.
PloS one, 10(2), e0117492-e0117492 (2015-02-26)
Milk derived tripeptides IPP (Ile-Pro-Pro) and VPP (Val-Pro-Pro) have shown promise as anti-hypertensive agents due to their inhibitory effects on angiotensin converting enzyme (ACE). Due to the key inter-related roles of hypertension, chronic inflammation and insulin resistance in the pathogenesis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-1076-25UG04054839342356