Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
8.78.8, monoclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, mouse
Application:
IF, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8.78.8, monoclonal
species reactivity
human, vertebrates, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
38 kDa
Rodzina p38 odnosi się do kinaz SAPK2/3 (Stess-Activated Protein Kinases), podrodziny rodziny JNK/SAPK. Kinazy p38/SAPK są również aktywowane przez stres, w szczególności cytokiny zapalne, napromieniowanie i niektóre toksyny, takie jak anizomycyna i arsenin. SAPK są zaangażowane w wiele stanów patologicznych, w tym stany zapalne, nowotwory i choroby neurodegeneracyjne. Podobnie jak w przypadku innych członków rodziny MAPK (ERK, JNK, p38MAPK i ERK5), p38 jest aktywowany poprzez fosforylację zarówno na resztach treoniny, jak i tyrozyny w motywie podwójnej fosforylacji Thr-X-Tyr, gdzie X to Gly dla p38. Po fosforylacji i uaktywnieniu, p38 kontynuuje fosforylację dalszych celów zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze. Niektóre z głównych celów p38 to kinaza MAPKAPK2 i czynnik transkrypcyjny ATF2, które są aktywowane poprzez ich fosforylację.
Immunogen
Epitop: Fosforylowane Thr180/Tyr182
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym i obejmującym fosforylowane Thr180/Tyr182 ludzkiego p38α.
Application
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Mechanizmy zapalne i autoimmunologiczne
Kinazy MAP
Mechanizmy zapalne i autoimmunologiczne
Przeciwciało anty-fosfo-p38α(Thr180/Tyr182), klon 8.78.8 wykrywa poziom fosfo-p38α(Thr180/Tyr182) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IF.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z wieloma innymi gatunkami na podstawie 100% homologii sekwencji z immunogenem.
To przeciwciało wykrywa p38α po fosforylacji na Thr180/Tyr182.
Physical form
Królicze przeciwciało monoklonalne w supernatancie hodowli zawierającym 0,05% azydku sodu.
Analysis Note
Evaluated by western blot on anisomycin-treated HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Thuy Nguyen Thi et al.
International journal of oncology, 65(1) (2024-06-07)
CD46, a transmembrane protein known for protecting cells from complement‑mediated damage, is frequently dysregulated in various types of cancer. Its overexpression in bladder cancers safeguards the cancer cells against both complement and antibody‑mediated cytotoxicity. The present study explored a new
Tamer S Kaoud et al.
Nature communications, 10(1), 5232-5232 (2019-11-21)
Recently, the targeting of ERK with ATP-competitive inhibitors has emerged as a potential clinical strategy to overcome acquired resistance to BRAF and MEK inhibitor combination therapies. In this study, we investigate an alternative strategy of targeting the D-recruitment site (DRS)
Yu-Ling Tai et al.
PloS one, 11(9), e0163617-e0163617 (2016-09-23)
Growth factor receptor bound protein-7 (Grb7) is a multi-domain adaptor protein that is co-opted by numerous tyrosine kinases involved in various cellular signaling and functions. The molecular mechanisms underlying the regulation of Grb7 remain unclear. Here, we revealed a novel
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-1059 | 04053252327872 |