Wybierz wielkość
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-CTLA4 (CD152), klon 9H10, clone 9H10, from hamster
biological source
hamster
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9H10, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CD28(940), ICOS(29851)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | MABF158C | SAB1306189 | MABF389 |
|---|---|---|---|
| biological source hamster | biological source hamster (Armenian) | biological source rabbit | biological source hamster (Armenian) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| clone 9H10, monoclonal | clone UC10-4F10-11, monoclonal | clone polyclonal | clone UC10-4F10-11, monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:2000 | technique(s) flow cytometry: suitable |
Analysis Note
Lizat komórek śledziony myszy
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of a biotinylated version of this antibody detected CTLA4 in 10 µg of mouse spleen lysate.
THIS ANTIBODY IS NO BIOTINYLATED.
Application
Analiza FACS splenocytów BALB/C stymulowanych ConA (24 godziny) pod kątem powierzchniowej ekspresji CTLA-4 (CD152). Komórki wybarwiono 10 ug znakowanego biotyną chomiczego przeciwciała anty-CTLA-4, klon 9H10 (otwarty histogram) lub samym przeciwciałem drugorzędowym PE-Sav (histogram, rysunek B). Zwróć uwagę na wyraźną różnicę sygnału między kontrolą (ciemny histogram kontrolny) a testem (wyraźny histogram).
Immunoprecypitacja: Klon 9H10 jest szeroko stosowany do immunoprecypitacji CTLA-4; zalecane bufory lizujące obejmują 1% NP40; 0.5% triton X-100 z inhibitorami proteazy; 1-5 µg 9H10 dodaje się do 300-500 µL lizatu całych komórek lub preparatów białek błon komórkowych (250-500 mg/ml białka ogółem) i inkubuje 3-6 godzin w 4°C, a następnie wychwytuje za pomocą kulek białka G zgodnie ze standardowymi metodami immunoprecypitacji (Zhang, Y., et al., 1997).
Zapalenie i immunologia
Czynniki transkrypcyjne
Mechanizmy zapalne i autoimmunologiczne
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."