04-821
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 614M, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 614M, from rabbit
Synonim(y):
H3K27me2, Histone H3 (di methyl K27), H3 histone family, member M, H3 histone, family 2, histone 2, H3c, histone cluster 2, H3c
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
614M, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys27)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
1:1000-1:5000 dilutions of a previous lot of this clone detected dimethyl-Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells, but did not detect unmethylated recombinant Histone H3 (Catalog # 14-494).
Peptide Inhibition:
0.5-2 µM of histone H3 peptides containing dimethyl-Lys27 abolished detection of histone H3 by anti-dimethyl-Histone H3 (Lys27), clone 614M (1:1000 dilution) in immunoblots of acid extracted proteins from HeLa cells.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500-2000 dilutions of this lot detected dimethyl-Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/ thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
Acid extracted HeLa cell proteins
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1