Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
MC57, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-Ha-Ras, klon MC57, królicze monoklonalne, culture supernatant, clone MC57, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC57, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRAS(3265)
General description
Białka Ras są małymi białkami wiążącymi GTP, które w przeciwieństwie do heterotrimerycznych białek G, zawierają wszystkie funkcje GTPazy i efektora w jednym polipeptydzie. Istnieją co najmniej trzy izoformy Ras, Ki-Ras, Ha-Ras i N-Ras, z różnymi wzorcami ekspresji, ale podobną aktywnością sygnalizacyjną. Ras jest palmitoilowany i farnezylowany na końcu karboksylowym, zakotwiczając go w błonie. W komórkach spoczynkowych Ras jest obciążony GDP i jest aktywowany po stymulacji receptorów przez czynnik wzrostu, który rekrutuje czynniki wymiany nukleotydów guaninowych Ras do płaszczyzny błony. Bliskość czynników wymiany do białek Ras powoduje uwolnienie GDP i zastąpienie go GTP. W formie związanej z GTP Ras wiąże kilka białek, w tym Raf, RalGDS i kinazę PI3. Dezaktywacja Ras zachodzi poprzez hydrolizę GTP, która jest znacznie przyspieszona przez RasGAP lub NF-1, dwa znane białka aktywujące GTPazę Ras. Możliwe jest badanie aktywacji Ras poprzez inkubację lizatów z domeną Raf-1 wiążącą Ras, która selektywnie wiąże się z Ras:GTP.
~21 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające ludzkiemu Ha-Ras o pełnej długości. Klon MC57.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Kinazy MAP
Wykrywaj Ha-Ras za pomocą tego przeciwciała anty-Ha-Ras, klon MC57 zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje Ha-Ras, Mr ~21 kDa. Nie reaguje krzyżowo z Cdc42, Rho lub Rac1.
Physical form
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Ha-Ras in RIPA lysates from A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-775
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Ha-Ras, klon MC57, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-775 | 04053252677106 |