Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NL213, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL213, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
mouse ... Ptpn6(15170)
General description
~65kDa
Immunogen
Pełnej długości białko fuzyjne transferazy glutationowej SHP-1, oczyszczone z bakterii
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-SHP-1/2, klon NL213 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania SHP-1/2.
Biochem/physiol Actions
Inne nie testowane.
Rozpoznaje SHP-1 większy niż SHP-2, Mr ~65 kDa
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells
Other Notes
Zastępuje: 05-742
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Nicolas Drapeau et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(11), E1188-E1198 (2013-03-28)
Renal podocyte apoptosis is an early event of diabetic nephropathy progression. Insulin action is critical for podocyte survival. Previous studies demonstrated that Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1) is elevated in renal cortex of type 1 diabetic mice; we hypothesized that
Pawan Kumar Raghav et al.
PloS one, 13(11), e0206364-e0206364 (2018-11-06)
Enhancement of hematopoietic stem cells (HSCs) proliferation is a central aim in bone marrow transplantation (BMT). A stem cell factor (SCF) and c-Kit mediated extracellular signaling trigger proliferation of HSCs. This signaling is negatively regulated by protein tyrosine phosphatases (PTPs)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-742 | 04053252669552 |