Merck
04-735
Przeciwciało przeciw monometylo-histonowi H4 (Lys20), klon NL314, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone NL314, Upstate®
Synonim(y):
H4K20me1, histon H4 (mono metyl K20), histon 4, H4, histon H4, klaster histonu 4, H4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
NL314, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, multiplexing
Citations:
14
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL314, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
10kDa
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Histony są modyfikowane potranslacyjnie przez działanie enzymów zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie. Modyfikacje te, które obejmują acetylację, fosforylację, metylację i ubikwitynację, występują głównie na N-końcowych i C-końcowych ogonach, które rozciągają się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu. Trimetylacja histonu H4 na lys20 (H4-K20me3) selektywnie znakuje konstytutywną heterochromatynę pericentromeryczną i regiony kontroli imprintingu, podczas gdy mono- i dimetylacja są szeroko rozpowszechnione, ale głównie wzbogacone w regiony euchromatyny. Chociaż biologiczna funkcja H4K20me pozostaje słabo poznana, badania sugerują, że H4-K20me2 jest zaangażowany w naprowadzanie białek naprawczych DNA na pęknięcia nici DNA, podczas gdy H4K20me1 jest związany z procesami kondensacji chromatyny. PR-Set7 (znany również jako SET8) specyficznie katalizuje monometylację H4K20me1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...HR[mmK]V..., w której mmK odpowiada monometylo-lizynie w reszcie 20 ludzkiego histonu H4.
Application
Analiza immunoblot:
Rozcieńczenie 1:4000 poprzedniej partii wykryło metylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa. Przeciwciało nie wykryło niemetylowanego rekombinowanego histonu H3.
Multipleksowanie:
Beadlyte Histone-Peptide Specificity Assay: Rozcieńczenia 1:2 000-1:30 000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonu H4 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. Wykazano swoistość wobec monometylo-histonu H4 (Lys20) (rysunek C).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-monometylo-Histone H4 (Lys20), klon NL314 (królicze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, Mplex do wykrywania monometylo-Histone H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje monometylo-histon H4 (Lys20) o masie cząsteczkowej ~10 kDa.
Sekwencja immunizująca jest konserwowana od Tetrahymena do człowieka, więc spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasu HeLa
Routinely evaluated by immunoblot analysis.
Immunoblot Analysis:
A 1:1000-1:2000 dilution of this lot detected monomethyl histone H4 (Lys20) in HeLa acid extracts. (Figure A).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Lindsay F Rizzardi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(1), 556-567 (2014-11-21)
Replication-coupled destruction of a cohort of cell cycle proteins ensures efficient and precise genome duplication. Three proteins destroyed during replication via the CRL4(CDT2) ubiquitin E3 ligase, CDT1, p21, and SET8 (PR-SET7), are also essential or important during mitosis, making their
Lauren E Davis et al.
Melanoma research, 30(2), 159-165 (2020-03-07)
Histone posttranslational modifications (PTMs) have been shown to be dysregulated in multiple cancers including melanoma, and as they are abundant and easily detectable, they make ideal biomarkers. The aim of this study was to identify histone PTMs that could be
Mayra L Lúa et al.
Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud, 38(2), 216-223 (2018-09-06)
Introduction: Viral encephalitis is a well-known inflammatory process associated with neurological dysfunction that might derive into severe brain damage or a fatal outcome. In México there is no epidemiological data that describes the prevalence of viral agents responsible for acute
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-73504053252509094