Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7H4.2, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7H4.2, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
General description
45 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH na C-końcu długiej formy ludzkiego MAPKAP-K2.
Application
Sugerowane rozcieńczenia:
Analiza immunoblot: 1:500
Immunoprecypitacja: 1:20
Analiza immunoblot: 1:500
Immunoprecypitacja: 1:20
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Kinazy i fosfatazy
Kinazy MAP
Kinazy i fosfatazy
Przeciwciało anty-MAPKAP-K2, klon 7H4.2 wykrywa poziom MAPKAP-K2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Physical form
200 µg (1 mg/ml) mysiej monoklonalnej IgG w PBS zawierającym 0,1% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c