Merck
04-1660
Królicze przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi lekkiemu Ig kappa, klon RM126
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM126, monoclonal
Species reactivity:
human, rabbit
Application:
ELISA, IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Level
clone
RM126, monoclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, rabbit
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
General description
Ludzkie IgG
Application
Analiza immunohistochemiczna (IHC): 0,5-2 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ludzki łańcuch lekki Ig kappa w ludzkiej tkance migdałków.
Physical form
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Uwaga: Zmienność temperatury w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.