Merck
04-1648
Kozie przeciwciało IgG Fab przeciw królikowi, klon RMG01
clone RMG01, from goat
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
RMG01, monoclonal
Species reactivity:
rabbit
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
RMG01, monoclonal
species reactivity
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Królicze IgG
Application
Analiza Western Blotting (WB): 2 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło ludzką IgG w nieredukowanej króliczej IgG.
Goat Anti-Rabbit IgG Fab, klon RMG01, Cat. Nr kat. 04-1648, jest wysoce specyficznym kozim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko króliczym IgG Fab i zostało przetestowane w testach Western Blotting i ELISA.
Kategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Podkategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe adsorbowane w celu podwójnego znakowania
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z regionem Fab króliczej IgG. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG, szczurzymi IgG lub mysimi IgG.
Physical form
Format: Oczyszczony
Kozie przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.