Merck
04-1552
Przeciwciało anty-TLS, klon 1FU-1D2
ascites fluid, clone 1FU-1D2, from mouse
Synonim(y):
Białko wiążące DNA o masie 75 kDa, białko fuzyjne FUS-CHOP, fuzja białek FUS-CHOP, gen fuzyjny w tłuszczakomięsaku śluzowatym, onkogen FUS, onkogen TLS, białko translokowane w tłuszczakomięsaku, białko podobne do fus, onkogen fus/tls-chop, fuzja (zaangażowany w t(12, 16) w mięsaku ma
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1FU-1D2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1FU-1D2, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUS(2521)
General description
Białko TLS/FUS zawiera motyw rozpoznający RNA i jest składnikiem kompleksów ryboprotein jądrowych. Przypomina czynnik transkrypcyjny, ponieważ wiąże DNA, wnosi domenę aktywacji transkrypcji do onkoproteiny FUS-ERG i oddziałuje z kilkoma czynnikami transkrypcyjnymi in vitro. Wiąże zarówno jednoniciowy, jak i dwuniciowy DNA i promuje niezależne od ATP wyżarzanie komplementarnego jednoniciowego DNA i tworzenie pętli D w superhelikalnym dwuniciowym DNA. Może odgrywać rolę w utrzymaniu integralności genomu.
Obserwowany przy 65 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu TLS.
Application
Analiza immunocytochemiczna:
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TLS w komórkach C2C12.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-TLS, klon 1FU-1D2 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC do wykrywania TLS znanego również jako białko łączące DNA 75 kDa, białko fuzyjne FUS-CHOP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje TLS.
Physical form
Nieoczyszczone mysie monoklonalne IgG1κ bez konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2
Evaluated by Western Blot in HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TLS on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-155204053252586767