04-1542
Anti-ETS1 DBD Antibody, clone 1ET 7F2
ascites fluid, clone 1ET 7F2, from mouse
Synonim(y):
Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets eryt
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1ET 7F2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETS1(2113)
Opis ogólny
This family of transcription factors contains 2 main domains; a transactivation domain (TA), and a winged helix-turn-helix DNA-binding domain that recognizes the core consensus DNA sequence GGAA/T of target genes. This DNA-Binding-Domain is highly conserved among ETS family members.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ETS1 DBD on 10 µg of HL60 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HL60 cell lysate