Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RM134L, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RM134L, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tnfsf4(22164)
General description
22 kDa obliczone
OX40L (Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4; lub CD252) jest endogennym ligandem receptora OX40. OX40 jest zlokalizowany na aktywowanych limfocytach T i propaguje odpowiedź immunologiczną poprzez promowanie podziału i przeżycia limfocytów T, zwiększając w ten sposób populację limfocytów T pamięci CD4 i CD8 wytwarzanych w odpowiedzi na wykrycie antygenu. OX40/OX40L może również regulować produkcję cytokin i hamować aktywność komórek T-regulacyjnych. OX40/OX40L jest zatem ważnym mediatorem odpowiedzi immunologicznej. Wcześniejsze badania sugerowały, że sygnalizacja OX40 może być zaangażowana w rozwój chorób autoimmunologicznych.
Immunogen
Komórki NRK transfekowane mysim OX40L cDNA
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w tkance płucnej myszy. (Hoshino, A., et al. (2003). Eur. J. Immunol. 33:861-869.)
Przeciwciało anty-OX40L (CD252), klon RM134L wykrywa poziom OX40L (CD252) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę OX40L.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki myszy OX40L/L5178Y
Komórki myszy OX40L/L5178Y
Evaluated by Flow Cytometry in mouse OX40L/L5178Y cells.
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected OX40L in mouse OX40L/L5178Y cells.
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected OX40L in mouse OX40L/L5178Y cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Akihiko Hoshino et al.
European journal of immunology, 33(4), 861-869 (2003-04-03)
Bronchial asthma is characterized by massive infiltration of eosinophils and airway hyperreactivity (AHR), which are caused by overproduction of Th2 cytokines (IL-4, IL-5, and IL-13) by allergen-specific T cells. We recently demonstrated a critical contribution of OX40 ligand (OX40L) to