Merck
04-085
Przeciwciało przeciwko rodzinie Ago
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
rodzina argonautów, piwi
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO1(26523)
General description
~100 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd PKIDVYHYEVDIKPDKCPRRVNREVV
Application
Sugerowane rozcieńczenie:
Western Blot: 1:500
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało przeciw rodzinie Ago (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzone w WB do wykrywania rodziny Ago, znanej również jako rodzina argonautów PIWI.
Biochem/physiol Actions
Białka z rodziny Ago
Physical form
100 μg białka A oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG1κ w 100 μl 1X PBS, pH 7,0, 0,1% azydku.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Analysis of the C. elegans Argonaute family reveals that distinct Argonautes act sequentially during RNAi
Yigit, Erbay, et al
Cell, 127, 747-757 (2006)
Differential remodeling of mono- and trimethylated H3K27 during porcine embryo development.
Park KE, Magnani L, Cabot RA
Molecular Reproduction and Development null
Wibke J Meyer et al.
PLoS genetics, 2(8), e134-e134 (2006-08-29)
Argonaute proteins are essential components of the molecular machinery that drives RNA silencing. In Drosophila, different members of the Argonaute family of proteins have been assigned to distinct RNA silencing pathways. While Ago1 is required for microRNA function, Ago2 is