Merck
04-079-S
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H4 (Lys20), rozmiar próbny, królicze monoklonalne
culture supernatant, Upstate®
Synonim(y):
H4K20me3, histon H4 (tri metyl K20)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
11kDa
Histony to białka jądrowe, które tworzą oktameryczne struktury wiążące DNA, tworząc jednostki chromatyny zwane nukleosomami. Rodzina histonów - H2A, H2B, H3 i H4 - odgrywa kluczową rolę w regulacji genów. Podlegają one wielu modyfikacjom potranslacyjnym (PTM) w odpowiedzi na różne bodźce, w tym fosforylacji na resztach seryny i treoniny oraz metylacji na resztach lizyny. Modyfikacje PTM powodują zmiany konfiguracyjne w białkach histonowych, które mogą indukować przebudowę nukleosomów i odsłaniać lub ukrywać sekwencje DNA przed kompleksami transkrypcyjnymi. Lizyna 20 histonu H4 (H4K20) może ulegać mono-, di- lub trimetylacji, która jest katalizowana przez metylotransferazę PR-Set7 (Set8 lub KMT5a). Metylowany H4K20 odgrywa rolę w regulacji odpowiedzi na uszkodzenia DNA, mitozie, replikacji DNA i ekspresji genów. Trimetylacja H4K20 przyczynia się do wyciszania genów i jest znakiem represyjnego stanu heterochromatyny.
Immunogen
Peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H4 zawierający sekwencję [HRmethKVL], w której lizyna 20 jest trimetylowana.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 10 µl supernatantu kontroli negatywnej lub przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H4 (Lys20) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z trimetylo-histonem H4 (Lys20) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP B-Globin. Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot: AbSurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 04-079-S, Anti-trimethyl Histone H4 (Lys20) (rozcieńczenie 1:500). Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Wykrywaj trimetylo-histonę H4 (Lys20) za pomocą tego przeciwciała przeciw trimetylo-histonie H4 (Lys20), królicze przeciwciało monoklonalne o udowodnionej skuteczności w WB, ChIP i DB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H4, gdy jest trimetylowany na Lys20.
Physical form
Królicze monoklonalne IgG w supernatancie hodowli komórkowej w 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-079-S04053252929854