Merck
04-047
Przeciwciało anty-CUGBP2, klon 1H2
clone 1H2, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CELF2(10659)
General description
56 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 209-415 ludzkiego CuGBP2.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Białko wiążące RNA (RBP)
To przeciwciało anty-CUGBP2, klon 1H2 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania CUGBP2.
Biochem/physiol Actions
CuGBP2
Physical form
100 μg białka A oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG1 w 100 μl 1X PBS, pH 7,0, 0,1% azydku.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Debnath Mukhopadhyay et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1010, 504-509 (2004-03-23)
Posttranscriptional control of gene expression plays a key role in regulating gene expression in cells undergoing apoptosis. Cyclooxygenase-2 (COX-2) is a crucial enzyme in the conversion of arachidonic acid to prostaglandin E2 (PGE(2)) and is significantly upregulated in many types
Cindy Meyer et al.
Molecular cell, 69(4), 622-635 (2018-02-13)
TIA1 and TIAL1 encode a family of U-rich element mRNA-binding proteins ubiquitously expressed and conserved in metazoans. Using PAR-CLIP, we determined that both proteins bind target sites with identical specificity in 3' UTRs and introns proximal to 5' as well as
Gopal Singh et al.
Nucleic acids research, 32(3), 1232-1241 (2004-02-20)
Members of the CUG-BP and ETR-3 like factor (CELF) protein family bind within conserved intronic elements (called MSEs) flanking the cardiac troponin T (cTNT) alternative exon 5 and promote exon inclusion in vivo and in vitro. Here we use a