Wybierz wielkość
865,00 zł
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
Magna ChIRP®
metody
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable (nuclear function kit)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
activity assay: suitable (protein interaction)
nucleic acid detection: suitable (RNA)
protein purification: suitable (protein determination)
numer dostępu NCBI
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 03-314-M | 03-312M | 03-311M |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Magna ChIRP® | manufacturer/tradename Chemicon®, Magna ChIRP® | manufacturer/tradename Chemicon®, Magna ChIRP® |
| technique(s) DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA) | technique(s) DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), protein purification: suitable (protein determination) | technique(s) DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA), protein purification: suitable (protein determination) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. |
Opis ogólny
W przeszłości immunoprecypitacja chromatyny (ChIP) była wykorzystywana do badania asocjacji białek z sekwencjami genomowego DNA. Biorąc pod uwagę, że chromatyna zawiera nie tylko DNA i białka wiążące DNA, ale także białka wiążące RNA i RNA, opracowano nowe metody mapowania powiązań tych cząsteczek RNA z różnymi regionami genomu. Jedna z takich metod, oznaczona jako ChIRP (Chromatin Isolation by RNA Purification), umożliwia odzyskiwanie określonych segmentów DNA i białek przy użyciu RNA związanego z chromatyną jako celu. To unikalne podejście umożliwia izolację RNA związanych z chromatyną (np. lncRNA) w określonych regionach sekwencji genomowego DNA, a także analizę proteomiczną składników białkowych kompleksów regulatorowych lncRNA. Zestawy Magna ChIRP RNA Interactome Kits (nr kat. 17-10494 i 17-10495) ułatwiają stosowanie tej metody i okazały się kompatybilne z tym zestawem sond.