Merck
03-230
Rekombinowane ludzkie białko SIRT5 (His-tag) - białko HDAC
Human recombinant SIRT5 (His-tag) expressed in E. Coli.
Synonim(y):
HDAC SIRT5, Rekombinowany ludzki SIRT5, SIRT5 ze znacznikiem His
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
Escherichia coli, human
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
Escherichia coli, human
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
>200 pmol/min-mg, 37 °C (fluorometric activity assay)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
H2O: soluble at 20 °C
shipped in
dry ice
General description
Ludzki rekombinowany SIRT5 (His-tag) wyrażony w E. Coli
Źródło produktu: Rekombinowane reszty 37-310 ludzkiej izoformy 1 SIRT5, z N-końcowym tagiem His.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Ludzki rekombinowany SIRT5 (His-tag) wyrażony w E. Coli.
Testy deacetylazy HDAC
Physical form
Format: Oczyszczony
W płynie zawierającym 25 mM Tris, pH 7,5, 100 mM NaCl, 5 mM DTT, zawierającym 10% glicerolu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -80°C. Enzym jest stabilny w lodzie przez 30 do 60 minut, ale może stracić aktywność po rozcieńczeniu i/lub dłuższym przechowywaniu w lodzie. Zaleca się, aby rozmrożenie i dodanie enzymu do dołków testowych zostało wykonane w jak najkrótszym czasie przed rozpoczęciem testu i aby rozmrożony enzym był przechowywany w lodzie przez cały czas. Najlepszą wydajność uzyskuje się przez dodanie schłodzonego, nierozcieńczonego enzymu bezpośrednio do wstępnie ogrzanego buforu i natychmiastowe dodanie wstępnie ogrzanego substratu. Pozostały, niewykorzystany enzym należy szybko ponownie zamrozić, na przykład przez zamrożenie w suchej/lodowej kąpieli etanolowej lub w ciekłym azocie. Enzym jest stabilny przez co najmniej 4 cykle zamrażania/rozmrażania. Aby zminimalizować liczbę cykli zamrażania/rozmrażania, należy podzielić SIRT5 do oddzielnych probówek przed przechowywaniem w temperaturze -80°C.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-23004053252550911