Merck
03-189
CBP (domena katalityczna) ludzki rekombinowany
CBP (catalytic domain) human recombinant protein expressed in E. Coli.
Synonim(y):
® ludzki rekombinowany CBP (domena katalityczna), Ludzki rekombinowany CBP, Ludzkie białko CBP (domena katalityczna)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
mol wt
~48 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
UniProt accession no.
General description
Chociaż pierwotnie określane jako acetylotransferazy histonowe (HAT) ze względu na ich aktywność acetylacji lizyny na N-końcowych ogonach histonów, wykazano, że p300 i jego paralog, CBP, acetylują różne białka niehistonowe, w tym p53, polimerazę DNA β i czynniki importu jądrowego. acetylacje p300/CBP odgrywają role regulacyjne w transkrypcji, naprawie i replikacji DNA, cyklu komórkowym, obrocie p53 i imporcie jądrowym. Oprócz funkcji, które pokrywają się z funkcjami CBP, p300 ma szereg unikalnych funkcji, w tym rolę w indukcji inhibitora cyklu komórkowego p21Waf1/Cip1.
Źródło:
Domena katalityczna (reszty 1319-1710) ludzkiej acetylotransferazy histonowej CBP.
Application
CBP (domena katalityczna) ludzkie białko rekombinowane wyrażane w E. Coli.
Testy acetylotransferazy
Biochem/physiol Actions
[Zależy od partii. Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu]. XXX 250 pmol/min/µg oznaczane jako produkcja CoA-SH z AcCoA w obecności peptydu zawierającego ludzkie reszty p53 368-386. CoA-SH jest oznaczany kolorymetrycznie w reakcji z DTNB (kwas 5,5′-ditiobis (2-nitrobenzoesowy)).
Physical form
Format: Oczyszczony
W płynie zawierającym 50 mM Tris/HCl, pH 8,0, 0,1 mM EDTA, 10% glicerolu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać przez 12 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-18904053252550836