Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
Escherichia coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Escherichia coli
Quality Level
mol wt
~52 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
General description
Ludzka rekombinowana p300 (domena katalityczna) wyrażana w E. Coli
Chociaż pierwotnie określana jako acetylotransferazy histonowe (HAT) ze względu na ich aktywność acetylacji lizyny na N-końcowych ogonach histonów, wykazano, że p300 i jej paralog, CBP, acetylują różne białka niehistonowe, w tym p53, polimerazę DNA β i czynniki importu jądrowego. Acetylacje p300/CBP odgrywają rolę regulacyjną w transkrypcji, naprawie i replikacji DNA, cyklu komórkowym, obrocie p53 i imporcie jądrowym. Oprócz funkcji, które pokrywają się z funkcjami CBP, p300 ma wiele unikalnych funkcji, w tym rolę w indukcji inhibitora cyklu komórkowego p21Waf1/Cip1.
Chociaż pierwotnie określana jako acetylotransferazy histonowe (HAT) ze względu na ich aktywność acetylacji lizyny na N-końcowych ogonach histonów, wykazano, że p300 i jej paralog, CBP, acetylują różne białka niehistonowe, w tym p53, polimerazę DNA β i czynniki importu jądrowego. Acetylacje p300/CBP odgrywają rolę regulacyjną w transkrypcji, naprawie i replikacji DNA, cyklu komórkowym, obrocie p53 i imporcie jądrowym. Oprócz funkcji, które pokrywają się z funkcjami CBP, p300 ma wiele unikalnych funkcji, w tym rolę w indukcji inhibitora cyklu komórkowego p21Waf1/Cip1.
Application
Ludzka rekombinowana p300 (domena katalityczna) wyrażana w E. Coli.
Testy acetylotransferazy
Testy enzymatyczne
Testy acetylotransferazy
Testy enzymatyczne
Biochem/physiol Actions
>250 pmol/min/µg oznaczane jako produkcja CoA-SH z AcCoA w obecności peptydu zawierającego ludzkie reszty p53 368-386. CoA-SH jest oznaczany kolorymetrycznie w reakcji z DTNB (kwas 5,5′-ditiobis (2-nitrobenzoesowy)).
Physical form
Format: Oczyszczony
W płynie zawierającym 50 mM Tris/HCl, pH 8,0, 0,1 mM EDTA, 10% glicerolu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -80ºC od daty otrzymania. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-188 | 04053252550829 |