Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus, mouse
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SMA4(11039)
General description
Białko przetrwania neuronów ruchowych (SMN) jest niezbędne do biogenezy małych jądrowych RNA (snRNA) - rybonukleoprotein (snRNP), głównych składników mechanizmu splicingu pre-mRNA. Chociaż ulega ona wszechobecnej ekspresji, niedobór SMN powoduje chorobę zwyrodnieniową neuronów ruchowych - rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Niedobór SMN ma nieoczekiwany, specyficzny dla typu komórki wpływ na repertuar snRNA i mRNA. Zmienia stechiometrię snRNA i powoduje rozległe defekty splicingu pre-mRNA w licznych transkryptach różnych genów, preferencyjnie tych zawierających dużą liczbę intronów, w tkankach myszy z niedoborem SMN. Kompleks SMN odgrywa rolę w metabolizmie RNA i regulacji splicingu.
Zaobserwowano ~35 kDa; jednak obliczona masa cząsteczkowa wynosi 31,849 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Znakowane histydyną rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu SMN.
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (~2 X 10E7 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG lub 5 µg przeciwciała anty-SMN i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA Magna RIP® (nr kat. 17-700).
Pomyślna immunoprecypitacja RNA związanego z SMN została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów specyficznych dla ludzkiego kolagenu alfa typu 1 mRNA (patrz rysunki).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole Magna RIP (nr kat. 17-700) lub EZ-Magna RIP (nr kat. 17-701).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na membrany PVDF i sondowano anty-SMN w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml.
Białka uwidoczniono za pomocą koziej anty-mysiej IgG sprzężonej z HRP przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje SMN (~35 kDa) (patrz rysunki).
Analiza immunocytochemiczna:
Reprezentatywne dane partii.
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SMN w komórkach HeLa (patrz rysunki).
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (~2 X 10E7 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG lub 5 µg przeciwciała anty-SMN i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA Magna RIP® (nr kat. 17-700).
Pomyślna immunoprecypitacja RNA związanego z SMN została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów specyficznych dla ludzkiego kolagenu alfa typu 1 mRNA (patrz rysunki).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole Magna RIP (nr kat. 17-700) lub EZ-Magna RIP (nr kat. 17-701).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na membrany PVDF i sondowano anty-SMN w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml.
Białka uwidoczniono za pomocą koziej anty-mysiej IgG sprzężonej z HRP przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje SMN (~35 kDa) (patrz rysunki).
Analiza immunocytochemiczna:
Reprezentatywne dane partii.
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SMN w komórkach HeLa (patrz rysunki).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Metabolizm RNA i białka wiążące
Zestaw RIPAb+ SMN -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 μg przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przeciwciało anty-SMN (mysie monoklonalne). Jedna fiolka zawierająca 50 µg oczyszczonego białka G monoklonalnej IgG1ĸ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, 150 mM NaCl, pH 7,4, 0,05% azydku sodu przed dodaniem 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna mysia IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, U1snRNA. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla cDNA U1 snRNP. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GGG AGA TAC CAT GAT CAC GAA GGT
REV: CCA CAA ATT ATG CAG TCG AGT TTC CC
Normalna mysia IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, U1snRNA. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla cDNA U1 snRNP. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GGG AGA TAC CAT GAT CAC GAA GGT
REV: CCA CAA ATT ATG CAG TCG AGT TTC CC
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera mysie przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla cDNA ludzkiego U1snRNP.
Zawiera mysie przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla cDNA ludzkiego U1snRNP.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
RIP Lysate prepared from HeLa cells (~2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using either 5 µg of a normal mouse IgG or 5 µg of Anti-SMN antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of SMN-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers U1snRNA (Please see figures).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
RIP Lysate prepared from HeLa cells (~2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using either 5 µg of a normal mouse IgG or 5 µg of Anti-SMN antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of SMN-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers U1snRNA (Please see figures).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RIPAb+ SMN - zwalidowane przeciwciało RIP i zestaw primerów
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-178 | 04053252480614 |