Merck
MAT379357076
Matrix Scientific
(4-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.23
Numer MDL:
Iupac Name
(4-aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,15H2
Klucz InChI
JHRKKHFDXTWUJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081210.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081210.html