Merck
MAT152385972
Matrix Scientific
Methyl 3-(4-piperidinylmethoxy)benzoatehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.77
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-piperidinylmethoxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO3.ClH/c1-17-14(16)12-3-2-4-13(9-12)18-10-11-5-7-15-8-6-11;/h2-4,9,11,15H,5-8,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
AYGGIWRZODFGJR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023099.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023099.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)