Kluczowe dokumenty
MAT089755823
Matrix Scientific
1-(5-Chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine
About This Item
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-17-10-3-2-9(12)8-11(10)18(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3
Klucz InChI
AROSEUNOEYMHLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018641.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018641.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)