Kluczowe dokumenty
MAT062354668
Matrix Scientific
1-(2-Methyl-benzyl)-piperazinehydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
ITRVJMRBZMXNQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008108.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)