Kluczowe dokumenty
MAN998716886
Manchester Organics
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
USDUCJJANRAWTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)