Merck
MAN375326488
Manchester Organics
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.09
Numer MDL:
Iupac Name
3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2
Klucz InChI
QPURPAZMWFFRHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y32268
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)