Kluczowe dokumenty
LIF432341478
Life Chemicals Inc.
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-15-11-7-9(12(14)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
MCOOETCYPKUYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)