Kluczowe dokumenty
KEYH5DFE41A3
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-(cyclopentylmethyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(cyclopentylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14ClNO/c9-5-8(11)10-6-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HZPZTIRSNCDYMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HR-0020
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HR-0020
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)