Merck
KEY465201729
Key Organics / BIONET
(1,3-thiazol-5-yl)methyl cyclohexanecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethyl cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c13-11(9-4-2-1-3-5-9)14-7-10-6-12-8-15-10/h6,8-9H,1-5,7H2
Klucz InChI
LXGXMSPFDJJEJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-754
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-754
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)