Merck
KEY465201401
Key Organics / BIONET
9-chloro-5H-thiochromeno[4,3-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.72
Numer MDL:
Iupac Name
9-chloro-5H-thiochromeno[4,3-d]pyrimidin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C11H8ClN3S/c12-7-1-2-9-8(3-7)10-6(5-16-9)4-14-11(13)15-10/h1-4H,5H2,(H2,13,14,15)
Klucz InChI
UZJPMIAQMGQZSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9X-0933
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9X-0933
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)